アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
mp
300 °C (dec.) (lit.)
密度
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[PbH2++].[O-]I(=O)=O.[O-]I(=O)=O
InChI
1S/2HIO3.Pb/c2*2-1(3)4;/h2*(H,2,3,4);/q;;+2/p-2
InChI Key
DRHWBADNSVQEGH-UHFFFAOYSA-L
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
よう素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
435880-BULK:
435880-10G:4548173150048
435880-50G:4548173150055
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)