Merck
435627
Sigma-Aldrich
テトラフルオロアルミン酸カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KAlF4
CAS番号:
分子量:
142.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
SMILES記法
F[Al](F)(F)(F)[K]
包装
Packaged in poly bottles
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)