蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<0.3 mmHg ( 20 °C)
形状
viscous liquid
分子量
average Mn ~2,800
組成
PEG, 10 wt. %
屈折率
n20/D 1.454
粘度
475 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
転移温度
softening point −37 °C
cloud point 20 °C (1 wt. % aqueous solution)
密度
1.018 g/mL at 25 °C
HLB
1.0 - 7.0
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI Key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
435430-1L:
435430-VAR:
435430-250ML:
435430-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
メソポーラス材料の合成方法について、その一例をご紹介します。
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.