Merck
433918
Sigma-Aldrich
Barium metaphosphate
別名:
Barium dimetaphosphate, Barium polyphosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ba(PO3)2
CAS番号:
分子量:
295.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
形状
powder
mp
1560 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
SMILES記法
[Ba++].[O-]P(=O)=O.[O-]P(=O)=O
InChI
1S/Ba.2HO3P/c;2*1-4(2)3/h;2*(H,1,2,3)/q+2;;/p-2
InChI Key
XNJIKBGDNBEQME-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1