Merck
433365
Sigma-Aldrich
硫酸ストロンチウム
99%
別名:
天青石
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SrSO4
CAS番号:
分子量:
183.68
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
1606 °C (lit.)
溶解性
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
ethanol: insoluble(lit.)
密度
3.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Sr++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.Sr/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI Key
UBXAKNTVXQMEAG-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
433365-100G:
433365-BULK:
433365-VAR:
433365-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alen V Gusa et al.
Environmental science & technology, 53(1), 373-382 (2018-12-12)
One of the major environmental concerns with the recovery of unconventional gas resource from Marcellus Shale is the presence of naturally occurring radioactive material (NORM) in produced water. Ra-226 is the major component of NORM with a half-life of 1600