Merck
431761
Sigma-Aldrich
酸化マンガン(II)
≥99.99% trace metals basis
別名:
一酸化マンガン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
MnO
CAS番号:
分子量:
70.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
密度
5.45 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Mn]
InChI
1S/Mn.O
InChI Key
VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CLS431761-500EA:
431761-10G:4548173940946
431761-BULK:
431761-VAR:
431761-1G:4548173940953
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)