Merck
424188
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-2′,4′,6′-trimethoxyacetophenone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)3C6H2COCF3
CAS番号:
分子量:
264.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
bp
100 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(OC)c(c(OC)c1)C(=O)C(F)(F)F
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)