グレード
technical grade
アッセイ
90%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
130-135 °C (lit.)
密度
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(CC)CCNCCN(CC)CC
InChI
1S/C12H29N3/c1-5-14(6-2)11-9-13-10-12-15(7-3)8-4/h13H,5-12H2,1-4H3
InChI Key
UICCSKORMGVRCB-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- As N-substituted ethylenediamine ligand in the synthesis of [Ni(Et4dien)(NO2)2] (Et4dien=N,N,N′,N′-tetraethyldiethylenetriamine).
- As a reagent in the synthesis of adamantanyl connector, (2-(1-carbamoylmethyladamantane)di(ethyl(diethylmethylammonium))dichloride).
- As a reagent in the synthesis of aminated macroligand.
- As a reagent in the synthesis of precipiton ligand.
- As a multimodal ligand in the synthesis of P(S-DVB)-g-P(S-GMA)- TEDETA beads (poly(styrene-divinylbenzene)-graft-poly(styrene-glycidylmethacrylate)).
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
424072-VAR:
424072-5ML:
424072-BULK:
424072-25ML:
試験成績書(COA)