Merck
422940
Sigma-Aldrich
4,6-ジメチル-2-ニトロアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H2(NO2)NH2
CAS番号:
分子量:
166.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
64-68 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)c(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-5-3-6(2)8(9)7(4-5)10(11)12/h3-4H,9H2,1-2H3
InChI Key
VSRYYONYIUUFFY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4,6-Dimethyl-2-nitroaniline (2,4-Dimethyl-6-nitroaniline), an aromatic amine, is an important aromatic organic intermediate. It has been synthesized from 2,4-dimethylaniline and the crystal structure has been investigated. It has been reported to be determined by diazotization and coupling spectrophotometric technique using 8-amino-1-hydroxynaphthalene-3,6-disulphonic acid and N-(1-naphthyl)ethylenediamine as coupling agents.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
422940-1G:
422940-BULK:
422940-VAR:
422940-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G Norwitz et al.
Talanta, 33(4), 311-314 (1986-04-01)
Twenty more aromatic amines are determined by the diazotization and coupling spectrophotometric technique, with 8-amino-1-hydroxynaphthalene-3,6-disulphonic acid (H-acid) and N-(1-naphthy)ethylenediamine (N-na) as coupling agents. The following are determined by both methods: 2,4-diaminotoluene, 2-aminobenzotrifluoride, 4-benzoxyaniline, 2,4-dimethyl-6-nitroaniline, 4,5-dimethyl-2-nitroaniline, 2-amino-9-fluorenone, naphthionic acid (sodium salt)
2, 4-Dimethyl-6-nitroaniline.
Chen HK.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 68(5), 1392-1392 (2012)