アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
密度
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)c1cc(C)ccc1O
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-10(12)8-6-7(2)4-5-9(8)11/h4-6,11H,3H2,1-2H3
InChI Key
ZGYXABNSOOACGL-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
422541-1G:
422541-VAR:
422541-10G:
422541-BULK:
試験成績書(COA)