Merck
421871
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl alcohol
≥99%, ChiraSelect
別名:
(R)-(+)-1-(Pentafluorophenyl)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(C6F5)OH
CAS番号:
分子量:
212.12
Beilstein:
5268492
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
製品種目
ChiraSelect
アッセイ
≥99%
光学活性
[α]20/D +7.5°, c = 1 in pentane
mp
41-42 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H](O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H5F5O/c1-2(14)3-4(9)6(11)8(13)7(12)5(3)10/h2,14H,1H3/t2-/m1/s1
InChI Key
WYUNHWKTLDBPLE-UWTATZPHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)