Merck
421685
Sigma-Aldrich
(S)-2-(Boc-amino)-3-phenyl-1-propanol
98%
別名:
(S)-(−)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenyl-1-propanol, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalaninol, Boc-L-phenylalaninol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS番号:
分子量:
251.32
Beilstein:
3652004
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −27°, c = 1 in chloroform
光学純度
ee: 99% (GLC)
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
94-96 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)Cc1ccccc1
InChI
1S/C14H21NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12,16H,9-10H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m0/s1
InChI Key
LDKDMDVMMCXTMO-LBPRGKRZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生化学的活性を有する化合物の合成に用いられます。参考文献については、Aldrichimica Actaをご覧下さい
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
421685-BULK:
421685-1G:
421685-VAR:
421685-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aldrichimica Acta, 28, 13-13 (1995)