Merck
421502
Sigma-Aldrich
Zonyl® PFBE フルオロテロマー中間体
average Mn 246
別名:
1H,1H,2H-パーフルオロ-1-ヘキセン, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-ノナフルオロ-1-ヘキセン, Zonyl® PFBE フルオロテロマー中間体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CH(CF2)3CF3
CAS番号:
分子量:
246.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
蒸気密度
8.5 (vs air)
分子量
average Mn 246
組成
fluorine, 70 wt. %
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
bp
59-60 °C (lit.)
溶解性
acetone, MEK and trichloroethylene: soluble
密度
1.452 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
InChI
1S/C6H3F9/c1-2-3(7,8)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h2H,1H2
InChI Key
GVEUEBXMTMZVSD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
DuPont製品
Zonyl is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
421502-BULK:
421502-VAR:
421502-100ML:
421502-25ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Linda Angevine Malley et al.
Inhalation toxicology, 14(8), 773-787 (2002-07-18)
Inhalation studies were conducted to determine the potential subchronic toxicity of a mixture of trans-1,2-dichloroethylene (70%), cis-1,2-dichloroethylene (5%), and perfluorobutylethylene (25%). Groups of rats were exposed to 0, 400, 2000, or 8000 ppm concentrations of the mixture vapor 6 h/day
T Nakayama et al.
The journal of physical chemistry. A, 111(5), 909-915 (2007-02-03)
FTIR-smog chamber techniques were used to study the products of the Cl atom and OH radical initiated oxidation of CF3CH=CH2 in 700 Torr of N2/O2, diluent at 296 K. The Cl atom initiated oxidation of CF3CH=CH2 in 700 Torr of
G L Kennedy
Critical reviews in toxicology, 21(2), 149-170 (1990-01-01)
Fluorine-containing monomers form the basis for production of a large number of commercially important polymers. Most of the polymerization occurs as gas-phase reactions, hence the hazards associated with the monomers arises primarily from inhalation. The chemicals covered in this review