Merck
421243
Sigma-Aldrich
ジメチルキュバン-1,4-ジカルボン酸
99%
別名:
Cubane-1,4-dicarboxylic acid dimethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12O4
CAS番号:
分子量:
220.22
Beilstein:
1990376
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
mp
163-165 °C (lit.)
InChI
1S/C12H12O4/c1-15-9(13)11-3-6-4(11)8-5(11)7(3)12(6,8)10(14)16-2/h3-8H,1-2H3
InChI Key
OXBMFCGRQJNAOY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Tri-, tetra-, and pentacarbomethoxy cubane synthon.[1]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Angewandte Chemie (International Edition in English), 32, 612-612 (1993)