Merck
420670
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butyrate
97%
別名:
3-オキソ-4-(トリフェニルホスホラニリデン)ブタン酸 エチル エステル, 4-(トリフェニルホスホラニリデン)アセト酢酸 エチル エステル, [3-(エトキシカルボニル)-2-オキソプロピリデン]トリフェニルホスホラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3P=CHCOCH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
390.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
官能基
ester
ketone
phosphine
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H23O3P/c1-2-27-24(26)18-20(25)19-28(21-12-6-3-7-13-21,22-14-8-4-9-15-22)23-16-10-5-11-17-23/h3-17,19H,2,18H2,1H3
InChI Key
QYXSFVCJCUXGJH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の立体選択的合成に用いる反応剤です。
  • 二重Michael付加反応を経由する多置換シクロペンタノン
  • 不斉四座型アミノ触媒三成分ドミノ縮合およびスピロ環化を経由するヒドロインダン類
  • 環化縮合によるオキソシクロヘキセンカルボキシラート
以下の合成に用いる反応剤です。
  • γ-(ジオキソブチリデン)ブテノリド
  • 鎖状共役2H-ピラン-5-カルボキシラート類
  • 熱分解による抗腫瘍活性を持つ2位置換ピリドアクリジン
Can be coupled with glyoxals in a one-step route to 4-hydroxycyclopentanones.[1] Also used to prepare 2H-pyran-2-ones from oxazolones.[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
420670-VAR:
420670-25G:
420670-BULK:
420670-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, 453-453 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 4837-4837 (1993)