Merck
419923
Sigma-Aldrich
N-Boc-エチレンジアミン
98%
別名:
N-Boc-1,2-ジアミノエタン, tert-ブチル N-(2-アミノエチル)カルバマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COCONHCH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
160.21
Beilstein:
1932330
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
72-80 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
NCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H16N2O2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5,8H2,1-3H3,(H,9,10)
InChI Key
AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。