Merck
418366
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) butyl ether
average Mn ~206
別名:
α-Butyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene), Polyethylene glycol mono(n -butyl) ether, Polyoxyethylene monobutyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
分子量
average Mn ~206
屈折率
n20/D 1.44 (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω末端
hydroxyl
α末端
ether
SMILES記法
OCCO.CCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
418366-BULK:
418366-VAR:
418366-1L:
418366-250ML:
試験成績書(COA)