Merck
415316
Sigma-Aldrich
(−)-スパルテイン
99%
別名:
(−)-ルピニジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H26N2
CAS番号:
分子量:
234.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D −16.5°, c = 10 in ethanol
屈折率
n20/D 1.528 (lit.)
bp
137-138 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCN2C[C@@H]3C[C@@H](CN4CCCC[C@H]34)[C@@H]2C1
InChI
1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12-,13-,14-,15+/m0/s1
InChI Key
SLRCCWJSBJZJBV-ZQDZILKHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
プロキラルなジフェニルメタンの不斉リチオ化/アルキル化反応やキラルホスフィン配位子調製時のエナンチオ選択的脱プロトン化反応を制御します。
銅(II)イオンと錯体を形成し、エナンチオ選択的なニトロアルド-ルの合成(Henry反応)の有機触媒です
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemical Communications (Cambridge, England), 4006-4006 (2006)
Tetrahedron Letters, 45, 5481-5483 (2004)
Daiju Ichikawa et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 27(9), 1353-1358 (2004-09-02)
Interleukin-12 (IL-12) is a heterodimeric cytokine comprising p40 and p35 subunits produced mainly by monocytes and macrophages, and plays an essential role in the regulation of the differentiation of Th1 cells. Green tea polyphenols exhibit potent anti-oxidative activities and anti-inflammatory