Merck
414581
Sigma-Aldrich
Magnesium molybdate
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgMoO4
CAS番号:
分子量:
184.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
形状
powder
密度
2.21 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mg++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)