Merck
413240
Sigma-Aldrich
ポリ[N,N′-ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジニル)-1,6-ヘキサンジアミン-co-2,4-ジクロロ-6-モルホリノ-1,3,5-トリアジン]
average Mw 1,600
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
分子量
average Mw 1,600
InChI
1S/C24H50N4.C7H8Cl2N4O/c1-21(2)15-19(16-22(3,4)27-21)25-13-11-9-10-12-14-26-20-17-23(5,6)28-24(7,8)18-20;8-5-10-6(9)12-7(11-5)13-1-3-14-4-2-13/h19-20,25-28H,9-18H2,1-8H3;1-4H2
InChI Key
JSOQEHPVNDFMMV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
紫外線安定剤(ラジカル捕捉材)。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
413240-5KG:
413240-100G:
413240-VAR:
413240-BULK:
413240-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)