Merck
41304
Sigma-Aldrich
(R)-α-Methyl-2-pyridinemethanol
≥98.0% (GC)
別名:
(R)-1-(2-Pyridyl)-ethanol, (R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9NO
CAS番号:
分子量:
123.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
solid
光学活性
[α]/D +62.0±2.0°, c = 1 in ethanol
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0 (GC)
屈折率
n20/D 1.528
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](O)c1ccccn1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7/h2-6,9H,1H3/t6-/m1/s1
InChI Key
PPHIIIRFJKDTLG-ZCFIWIBFSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)