Merck
412953
Sigma-Aldrich
Methyl nonadecafluorodecanoate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)8CO2CH3
CAS番号:
分子量:
528.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.308 (lit.)
bp
193 °C (lit.)
密度
1.762 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H3F19O2/c1-32-2(31)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)10(26,27)11(28,29)30/h1H3
InChI Key
QJFHNYDPNSFJMR-UHFFFAOYSA-N
詳細
Methyl nonadecafluorodecanoate (Methyl Perfluorodecanoate) is a fluorinated organic compound.[1]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gregg T Tomy et al.
Environmental science & technology, 38(24), 6475-6481 (2005-01-27)
An eastern Arctic marine food web was analyzed for perfluorooctanesulfonate (PFOS, C8F17SO3-), perfluorooctanoate (PFOA, C7F15COO-), perfluorooctane sulfonamide (PFOSA, C8F17SO2NH2), and N-ethylperfluorooctane sulfonamide (N-EtPFOSA, C8F17SO2NHCH2CH3) to examine the extent of bioaccumulation. PFOS was detected in all species analyzed, and mean concentrations