Merck
411477
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethyl cyanoacetate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCCH2CO2CH2CH2OCH3
CAS番号:
分子量:
143.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
98-100 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
nitrile
SMILES記法
COCCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H9NO3/c1-9-4-5-10-6(8)2-3-7/h2,4-5H2,1H3
InChI Key
SGLKIEOMYXTGBH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Methoxyethyl cyanoacetate (3-Oxo-3-(2-methoxyethoxy)propanenitrile) is 2-methoxyethyl ester of 2-cyanoacetic acid.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup - (External MSDS)
引火点(℃)
113 °C - closed cup - (External MSDS)
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
411477-25ML:4548173147024
411477-VAR:
411477-100ML:4548173147017
411477-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)