Merck
411132
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-α-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
99%
別名:
(−)-Phenyl(trifluoromethyl)carbinol, (R)-(−)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(CF3)OH
CAS番号:
分子量:
176.14
Beilstein:
2413959
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
フォーム
liquid
光学活性
[α]21/D −29°, c = 2.6 in chloroform
光学純度
ee: 97% (GLC)
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
73-76 °C/9 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
密度
1.300 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
O[C@H](c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,12H/t7-/m1/s1
InChI Key
VNOMEAQPOMDWSR-SSDOTTSWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Chiral solvating agent used for determination of enantiomeric composition by H-NMR.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
411132-250MG:
411132-BULK:
411132-VAR:
411132-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pirkle, W.H. and Rinaldi, P.L.
The Journal of Organic Chemistry, 42, 3217-3217 (1977)