Merck
410950
Sigma-Aldrich
Trimethyl-1,6-diisocyanatohexane, mixture of 2,2,4- and 2,4,4-isomers
99%
別名:
1,6-Diisocyanato-2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane, 2,2,4(2,4,4)-Trimethylhexyl-1,6-diisocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H18N2O2
CAS番号:
分子量:
210.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
149 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(CCN=C=O)CC(C)(C)CN=C=O.CC(CN=C=O)CC(C)(C)CCN=C=O
InChI
1S/2C11H18N2O2/c1-10(7-13-9-15)6-11(2,3)4-5-12-8-14;1-10(4-5-12-8-14)6-11(2,3)7-13-9-15/h2*10H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
XLRHAAFCQUDHHF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>235.4 °F
引火点(℃)
> 113 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
410950-100ML:
410950-VAR:
410950-250ML:
410950-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)