Merck
410942
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetrabenzylmethanediamine
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5CH2)2NCH2N(CH2C6H5)2
CAS番号:
分子量:
406.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
97-99 °C (lit.)
SMILES記法
C(N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2)N(Cc3ccccc3)Cc4ccccc4
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)