Merck
410667
Sigma-Aldrich
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3CH2COCH3
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.529 (lit.)
bp
170-175 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(CC(C)=O)c(OC)c1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)