Merck
40902
Sigma-Aldrich
3-(Bromomethyl)phenyl isothiocyanate
≥95.0%
別名:
3-Isothiocyanatobenzyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6BrNS
CAS番号:
分子量:
228.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.0%
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
mp
35-38 °C
溶解性
chloroform: 0.1 g/mL, clear, very faintly brownish-yellow
SMILES記法
BrCc1cccc(c1)N=C=S
アプリケーション
Hetero-bifunctional linker specially for the quaternisation of pyridyl-nitrogen in order to introduce an amine or thiol reactive group. Synthetic building block for the preparation of fluorescent labels[1]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)