Merck
408247
Sigma-Aldrich
ジメタクリル酸ネオペンチルグリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[H2C=C(CH3)CO2CH2]2C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
240.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
含みます
100 ppm hydroquinone as inhibitor
60 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
87 °C/0.6 mmHg (lit.)
密度
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCC(C)(C)COC(=O)C(C)=C