Merck
405388
Sigma-Aldrich
2-クロロ-4,5-ジフルオロ安息香酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H2(F)2CO2H
CAS番号:
分子量:
192.55
Beilstein:
4247522
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
powder
mp
103-106 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1cc(F)c(F)cc1Cl
InChI
1S/C7H3ClF2O2/c8-4-2-6(10)5(9)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChI Key
CGFMLBSNHNWJAW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid is an important intermediate in medicinal compounds and pesticides. Lanthanide complexes with the 2-chloro-4,5-difluorobenzoate (2-cl-4,5-dfba) and 1,10-phenanthroline (phen), have been prepared and their crystal structures have been studied. Efficient synthesis of 2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid v-difluororbenzene has been reported.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
405388-5G:
405388-5KG:
405388-VAR:
405388-BULK:
405388-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Crystal structures and thermodynamic properties of lanthanide complexes with 2-chloro-4, 5-difluorobenzoate and 1, 10-phenanthroline.
Tang K, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 56, 38-48 (2013)
Syntheses of 2-Chloro-4, 5-difluorobenzoic Acid.
Li Z and Huang N.
Organic preparations and procedures international, 28(2), 245-246 (1996)