Merck
405299
Sigma-Aldrich
m-トリルマグネシウムクロリド 溶液
1.0 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4MgCl
CAS番号:
分子量:
150.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in THF
密度
0.956 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cc1cccc([Mg]Cl)c1
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-3,5-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
BVYCQPCLCZTSPD-UHFFFAOYSA-M
引火点(°F)
-5.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-21 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
405299-800ML:4548173146386
405299-VAR:
405299-100ML:4548173146379
405299-BULK:
試験成績書(COA)