Merck
402680
Sigma-Aldrich
炭化クロム
−325 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cr3C2
CAS番号:
分子量:
180.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
粒径
−325 mesh
密度
6.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cr]#C[Cr]C#[Cr]
InChI
1S/2C.3Cr
InChI Key
UFGZSIPAQKLCGR-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
402680-VAR:
402680-250G:
402680-50G:4548174010297
402680-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)