Merck
401978
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3-cyanochromone
99%
別名:
6-Bromo-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H4BrNO2
CAS番号:
分子量:
250.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
mp
224-226 °C (lit.)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)