Merck
401153
Sigma-Aldrich
Antimony(III) bromide
99.99%
別名:
Antimony tribromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SbBr3
CAS番号:
分子量:
361.47
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
蒸気圧
1 mmHg ( 94 °C)
アッセイ
99.99%
密度
4.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Br[Sb](Br)Br