Merck
400408
Sigma-Aldrich
1,4,8,11-テトラアザシクロテトラデカン-1,4,8,11-四酢酸 四塩酸塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H32N4O8 · 4HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
578.31 (anhydrous basis)
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
mp
247 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.Cl.Cl.Cl.Cl.OC(=O)CN1CCCN(CCN(CCCN(CC1)CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C18H32N4O8.4ClH.H2O/c23-15(24)11-19-3-1-4-20(12-16(25)26)8-10-22(14-18(29)30)6-2-5-21(9-7-19)13-17(27)28;;;;;/h1-14H2,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30);4*1H;1H2
InChI Key
UZTYHPCTDMORSU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
400408-250MG:
400408-VAR:
400408-1G:
400408-BULK:
試験成績書(COA)