Merck
39978
Sigma-Aldrich
1-(Fmoc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
≥95.0% (HPLC)
別名:
Fmoc-cyclovaline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H19NO4
CAS番号:
分子量:
337.37
Beilstein:
8717513
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C1(CCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO4/c22-18(23)20(10-5-11-20)21-19(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17H,5,10-12H2,(H,21,24)(H,22,23)
InChI Key
QGLSMDZVGLRTKH-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
39978-100MG-F:
39978-500MG-F:
39978-VAR-F:
39978-BULK-F:
試験成績書(COA)