Merck
399728
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-N-[1-(1-Naphthyl)ethyl]phthalamic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-[C10H7CH(CH3)NHCO]C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
319.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
光学活性
[α]26/D −48°, c = 1 in methanol
mp
166 °C (dec.) (lit.)
官能基
amide
carboxylic acid
SMILES記法
C[C@@H](NC(=O)c1ccccc1C(O)=O)c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C20H17NO3/c1-13(15-12-6-8-14-7-2-3-9-16(14)15)21-19(22)17-10-4-5-11-18(17)20(23)24/h2-13H,1H3,(H,21,22)(H,23,24)/t13-/m1/s1
InChI Key
ZEKKAEAOTSMLNW-CYBMUJFWSA-N
詳細
N-[1-(1-Naphthyl)ethyl]phthalamic acid is a chiral nonsteroidal anti-inflammatory drug.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
399728-1G:
399728-BULK:
399728-250MG:
399728-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nonaqueous capillary electrophoresis chiral separations with quaternary ammonium β-cyclodextrin
Wang F and Khaledi MG
Journal of Chromatography A, 817(1-2), 121-128 (1998)
Yu-Tong Jiang et al.
The New phytologist, 225(4), 1606-1617 (2019-10-01)
Two types of tonoplast proton pumps, H+ -pyrophosphatase (V-PPase) and the H+ -ATPase (V-ATPase), establish the proton gradient that powers molecular traffic across the tonoplast thereby facilitating turgor regulation and nutrient homeostasis. However, how proton pumps regulate development remains unclear.