Merck
398373
Sigma-Aldrich
Rhodium(III) phosphate solution
~5% in H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
RhPO4
CAS番号:
分子量:
197.88
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
フォーム
liquid
濃度
~5% in H2O
密度
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Rh+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3O4P.Rh/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);/q;+3/p-3
InChI Key
CDPPVBDJYWOMMV-UHFFFAOYSA-K
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)