グレード
for catalysis
アッセイ
≥98.5% (T)
形状
liquid
不純物
≤0.02% water
屈折率
n20/D 1.41
n20/D 1.413 (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
mp
15 °C (lit.)
密度
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BF4/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)5/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
CUNYTRQQXKCRTJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
39736-5ML-F:4548173142791
39736-VAR-F:
39736-BULK-F:
39736-50ML-F:4548173142784