Merck
394971
Supelco
N,N-ジメチルホルムアミドジエチルアセタール
for GC derivatization
別名:
1,1-ジエトキシ-N,N-ジメチルメチルアミン, 1,1-ジエトキシトリメチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
147.22
Beilstein:
741889
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
グレード
for GC derivatization
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acetylations
屈折率
n20/D 1.400 (lit.)
bp
130-133 °C (lit.)
密度
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(OCC)N(C)C
InChI
1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Suitable for the derivatization of primary sulfonamides.
その他情報
Reagent for n-dimethylaminomethylene.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
394971-10X1ML:
394971-BULK:
394971-10ML:
394971-25ML:
394971-5ML:
394971-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D.R. Knapp
Handbook of Analytical Derivatization Reactions, 398-398 (1979)
W.J.A. VandenHeuval and V.F. Gruber
Journal of Chromatography A, 112, 513-513 (1975)