Merck
394556
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenethyl alcohol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
191.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.566 (lit.)
bp
119 °C/0.8 mmHg (lit.)
密度
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl2O/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5,11H,3-4H2
InChI Key
JIJGKPVJAALUQQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,4-Dichlorophenethyl alcohol is a phenethyl alcohol derivative. Its selective electrocatalytic dehalogenation over Pd-loaded felt cathode has been investigated.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
394556-BULK:
394556-5G:
394556-1G:
394556-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dechlorination of chloroaromatics by electrocatalytic reduction over palladium-loaded carbon felt at room temperature.
Tsyganok AI, et al
Chemosphere, 39(11), 1819-1831 (1999)