Merck
391123
Sigma-Aldrich
Tris(dibenzoylmethanato)iron
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H36FeO6
CAS番号:
分子量:
728.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
SMILES記法
O=C(\C=C(\O[Fe](O\C(=C\C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2)O\C(=C\C(=O)c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5)c6ccccc6
アプリケーション
Air-stable, non-hygroscopic, THF-soluble catalyst for the coupling of alkenyl halides with Grignard reagents,[1] and for the samarium(II) iodide promoted intramolecular Barbier-type reaction for the synthesis of bicyclo[m.n.l]alkan-1-ols.[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Journal of Organic Chemistry, 56, 4112-4112 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 40, 599-599 (1975)