Merck
390895
Sigma-Aldrich
3,5-ジクロロ-4-ヒドロキシ安息香酸エチル 水和物
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H2(OH)CO2C2H5·xH2O
CAS番号:
分子量:
235.06 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
110-115 °C (lit.)
SMILES記法
O.CCOC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)