Merck
390674
Sigma-Aldrich
5-(トリフルオロメトキシ)イサチン
98%
別名:
5-(トリフルオロメトキシ)インドリン-2,3-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H4F3NO3
CAS番号:
分子量:
231.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
170-172 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)Oc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C9H4F3NO3/c10-9(11,12)16-4-1-2-6-5(3-4)7(14)8(15)13-6/h1-3H,(H,13,14,15)
InChI Key
XHAJMVPMNOBILF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
チオセミカルバジド類との縮合による(フッ素化インドリノニリデン)ヒドラジンカルボチオアミドの合成に用いる反応剤
TAk1キナーゼインヒビターであるオキシインドール誘導体の合成に用いる反応剤
単純ヘルペスウイルス(HSV)インヒビターであるイサチンチオセミカルバゾンの、チオセミカルバゾン類との縮合を経由する合成に用いる反応剤
オルトジ置換ビフェニル合成に用いる反応剤
ヒト型結核菌タンパク質チロシンホスファターゼBの選択的インヒビターであるインドリノン-スピロチアゾリジノン類の合成に用いる反応剤
3位置換2-インドリノンRETキナーゼインヒビターの合成に用いる反応剤
抗けいれん薬であるインドロンアセトアミド類の合成に用いる反応剤
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
390674-1G:
390674-BULK:
390674-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)