Merck
390372
Sigma-Aldrich
Methyl 4-morpholinepropionate
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15NO3
CAS番号:
分子量:
173.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
82 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C8H15NO3/c1-11-8(10)2-3-9-4-6-12-7-5-9/h2-7H2,1H3
InChI Key
YMSLLIGKMYXCPK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
390372-BULK:
390372-VAR:
390372-1G:
390372-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)