Merck
388122
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸スズ(II)
97%
別名:
Sn(OTf)2, スズ(II)トリフラート, トリフルオロメタンスルホン酸第一スズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3SO3)2Sn
CAS番号:
分子量:
416.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
反応適合性
core: tin
reagent type: catalyst
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)O[SnH2]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Sn/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
InChI Key
RBGLVWCAGPITBS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
立体選択的アルドール反応およびMichael反応、[2,3]-Wittig転位およびIreland-Claisen転位、Horner-Wadsworth-Emmons反応、不斉[3 + 2]付加環化、開環反応、およびFriedel-Crafts反応に用いる温和なLewis酸です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The asymmetric [3 + 2] cycloaddition reaction of chiral alkenyl Fischer carbene complexes with imines: synthesis of optically pure 2,5-disubstituted-3-pyrrolidinones.
H Kagoshima et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(29), 7182-7183 (2001-07-19)
Oh, T.; Wrobel, Z.; Rubenstein, S. M.
Tetrahedron Letters, 32, 4647-4647 (1991)
Sano, S.; Yokoyama, K. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 559-559 (1997)
Yu Chen et al.
The Journal of organic chemistry, 69(2), 426-431 (2004-01-17)
The reaction of aromatic MCPs with sulfonamides catalyzed by Lewis acids affords the corresponding ring-opened homoallylic sulfonamides in good yields and the reaction of aliphatic MCPs with sulfonamides gives the corresponding pyrrolidine derivatives under the same conditions. Through deuterium-labeling experiments