Merck
387606
Sigma-Aldrich
6-Benzyloxypurine
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10N4O
CAS番号:
分子量:
226.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
173-175 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
C(Oc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccccc3
InChI
1S/C12H10N4O/c1-2-4-9(5-3-1)6-17-12-10-11(14-7-13-10)15-8-16-12/h1-5,7-8H,6H2,(H,13,14,15,16)
InChI Key
ZZZXGPGVDJDFCJ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
387606-BULK:
387606-1G:
387606-250MG:
387606-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)