Merck
387479
Sigma-Aldrich
3-Amino-N-butylbenzenesulfonamide
90%, technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4SO2NH(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
228.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
アッセイ
90%
mp
73-77 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCNS(=O)(=O)c1cccc(N)c1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)