Merck
386413
Sigma-Aldrich
1-Indanone oxime
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NO
CAS番号:
分子量:
147.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
147-150 °C (lit.)
官能基
oxime
SMILES記法
O\N=C1/CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H9NO/c11-10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,11H,5-6H2/b10-9+
InChI Key
ATEGUFMEFAGONB-MDZDMXLPSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
386413-25G:
386413-BULK:
386413-VAR:
386413-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)