Merck
381845
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-5-ニトロ安息香酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(NO2)CO2H
CAS番号:
分子量:
246.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
solid
mp
180-181 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cc(ccc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4BrNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
UVFWYVCDRKRAJH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Bromo-5-nitrobenzoic acid may be used in the preparation of 2-bromo-5-nitrobenzophenone.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
381845-5G:
381845-BULK:
381845-100G:
381845-VAR:
381845-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
292. The rearrangement of o-hydroxysulphones. Part V.
Galbraith F and Smiles S.
Journal of the Chemical Society, 1234-1238 (1935)